missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit d’expression directionnelle TOPO™ pcDNA™3.1

Numéro de catalogue. K490001
Encompass
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
40 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
K490001 20 réactions
K490040 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. K490001 Supplier Invitrogen™ Supplier No. K490001

Includes

Box 1: 20μL pcDNA 3.1D/V5-His-TOPO (15–20ng/μL), 10μL dNTP Mix, 50μL Salt Solution, 1mL Sterile Water, 20μL T7 Sequencing Primer (0.1μg/μL), 20μL BGH Reverse Sequencing Primer (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Template (0.1μg/μL), 10μL Control PCR Primers (0.1μg/μL each, 10μL Expression Plasmid (0.5μg/μL); Box 2: 6mL S.O.C. Medium, 21 × 50μL TOP10 Cell, 50μL pUC19 Control DNA

Vecteur linéarisé activé pcDNA3.1D/V5-His-TOPO par topoisomerase I, pour un clonage directionnel de 5 minutes et une expression de haut niveau subséquente

  • L’enzyme de relecture est utilisée : moins d’erreurs dans les gènes clonés
  • Plus de 90% des clones sont dans la bonne orientation pour l’expression, ce qui réduit le temps passé à cribler les colonies pour l’orientation des clones
  • Promoteur CMV : niveaux d’expression élevés
  • C-terminal V5-Son étiquette de fusion pour une détection facile de protéine recombinante avec un anticorps anti-V5
  • 6xSon tag pour la purification rapide des protéines sur la résine chélante du nickel

Expression constitutive, expression des mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse

Order Info

Conditions d’expédition : Glace sèche

Specifications

Système constitutif ou inductible Constitutif
Type de livraison Transfection
Promoteur CMV
Type de produit TOPO Kit d’expression
Agent de sélection (Eucaryote) Geneticin™ (G-418)
Contenu et stockage Boîte 1 (À conserver à -20°°C) :
• 20 μl pcDNA™3.1D/V5-His-TOPO™ (15 –20 ng/μl)
• 10 μl Mélange
• dNTP 50 μl Solution
• saline 1 ml d’eau
• stérile 20 μl Amorce de séquençage T7 (0,1 μg/μl)
• 20 μl Amorce de séquençage inversée BGH (0,1 μg/μl)
• 10 μl Modèle PCR de contrôle (0,1 μg/μl)
• 10 μl Amorces PCR de contrôle (0,1 μg/μl chacune)
• 10 μl Plasmide d’expression (0,5 μg/μl

) Boîte 2 (à conserver à -80 °C) :
• 6 ml S.O.C. Milieu (peut être stocké à 4 °C ou à température ambiante)
• 21 × 50 μl TOP10 Cellules
• 50 μl pUC19 ADN contrôle
Étiquette de la protéine Son tag (6x), Étiquette épitope V5
Méthode de clonage Directionnel TOPO
Quantité 20 réactions
Vector Vecteurs directionnels TOPO , pcDNA
Gamme de produit TOPO, pcDNA
À utiliser avec (application) Constitutive Expression
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.