Learn More
Gibco™ FreeStyle™ Cellules 293-F
Description
Sans origine animale, défini chimiquement, faible en protéines, facteurs de croissance réduits, sérum réduit, sans xéno. La lignée cellulaire FreeStyle 293-F est dérivée de la lignée 293 et est destinée à être utilisée avec le système d’expression FreeStyle MAX 293 ou le système d’expression FreeStyle 293. Les cellules FreeStyle 293-F sont adaptées à la culture en suspension dans le milieu d’expression FreeStyle 293. Les cellules congelées sont fournies et peuvent être décongelées directement dans le médium d’expression FreeStyle 293. La lignée cellulaire FreeStyle 293-F est fournie dans un flacon contenant 1 mL de cellules à 1 x 107 cellules viables/mL dans 90% de milieu d’expression FreeStyle 293 et 10% de DMSO
Caractéristiques des cellules FreeStyle 293-F :
- Préparé à partir de cultures de banque cellulaire maîtresse à faible passage dérivées de cellules parentales 293-F reclonées par dilution limitante
- Les 293 cultures dérivées de clones sont maintenues dans des conditions sans sérum pour seulement 30 à 35 passages au total
- Adapté à une croissance en haute densité, sans sérum, en suspension, et peut être maintenu dans le médium d’expression FreeStyle 293
- Démontrez une grande efficacité de transfection avec le réactif FreeStyle MAX
- Les cultures en suspension peuvent être transfectées dans le médium d’expression FreeStyle 293 sans avoir besoin de changer de milieu
- Permet la transfection de cellules à grand volume
- Limite de tension : 0,5-2,5 kV
Production d’anticorps et de cultures cellulaires, bioproduction, culture cellulaire, expression des mammifères, lignées cellulaires d’expression des mammifères, production de protéines chez les mammifères, transfection de plasmides, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, transfection
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | FreeStyle™ Cellules 293-F |
| Contenu et stockage | 1 flacon de 1 x 107 cellules. Conserver dans de l’azote liquide. |
| Type de cellules | 293-F |
| Espèces | Humain |
| À utiliser avec (application) | Expression des protéines et transfection |
| Adaptation du milieu | FreeStyle™ Médium d’expression 293 |
| Gamme de produit | Style libre |
| Type de produit | Cellule 293-F |
| Quantité | 1 mL |
| Type de système | FreeStyle™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.