Learn More
Invitrogen™ Trousse d’expression de fusion TOPO™ CT-GFP
Description
Comprend
Le kit d’expression de fusion CT-GFP contient deux boîtes : 1. TOPO boîte de clonage avec pcDNA vecteur de clonage 3.1/CT-GFP TOPO , dNTP, solution de sel, gabarit PCR de contrôle et amorces, amorces avant et arrière pour le séquençage et le criblage PCR, et un plasmide de contrôle d’expression GFP. TOP10 E. coli chimiquement compétent, milieu S.O.C. et plasmide de contrôle super-enroulé.
- Fournir un vecteur activé par topoïsomérase - I pcDNA3.1/CT-GFP-TOPO
- TaqDes fragments d’ADN amplifiés sont ligés dans ces vecteurs en réaction facile de 5 minutes sur le laboratoire
- Vector est conçu pour l’expression de haut niveau de protéines de fusion GFP transitoires ou stables dans une large gamme de cellules de mammifères
- L’expression est facilement détectée dans les cellules vivantes grâce à la fluorescence
- De plus, des protéines recombinantes exprimées par ces vecteurs peuvent être détectées sur Western blots à l’aide de l’antisérum GFP
Analyse cellulaire, tests de rapports cellulaires, imagerie cellulaire, expression constitutive, tests d’activité enzymatique et protéique, tests de protéines fluorescentes (par exemple GFP), tests de protéines fluorescentes (GFP), expression des mammifères, expression des protéines, protéines, expression, isolement et analyse, tests de rapporteurs
Spécifications
Spécifications
| Système constitutif ou inductible | Constitutif |
| Type de livraison | Transfection |
| Promoteur | CMV |
| Type de produit | TOPO Kit d’expression |
| Gène reporter | GFP (Cycle 3) |
| Agent de sélection (Eucaryote) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenu et stockage | Le kit d’expression de fusion CT-GFP contient deux boîtes : 1. TOPO™ boîte de clonage avec vecteur de clonage pcDNA™3.1⁄CT-GFP TOPO™ , dNTP, solution salée, gabarit et amorces PCR de contrôle, amorces avant et arrière pour le séquençage et le criblage PCR, et un plasmide de contrôle d’expression GFP. Conserver à -20 °C. 2. Un Shot™ TOP10 E. coli chimiquement compétent, un milieu S.O.C. et un plasmide de contrôle super-enroulé. Conserver à -80 °C. Les kits sont garantis stables pendant 6 mois lorsqu’ils sont bien rangés |
| Étiquette de la protéine | GFP (Cycle 3) |
| Méthode de clonage | TOPO-TA |
| Quantité | 20 réactions |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.