missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Trousse de transfection au phosphate de calcium

Numéro de catalogue. K278001
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
K278001 75 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. K278001 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K278001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

2 x 12 mL d’eau stérile pour culture tissulaire, 2 x 12 mL 2 SALINE tamponné HEPES (HBS), 3 x 1 mL 2M CaCl2, 20 μg pcDNA™3.1/His/lacZ

Fournit des réactifs de haute qualité permettant l’introduction de l’ADN dans les cellules eucaryotes via la co-précipitation du phosphate de calcium

  • Basé sur la formation d’un précipité de phosphate de calcium ADN
  • Facilite la liaison de l’ADN à la surface cellulaire. L’ADN entre ensuite dans la cellule par endocytose
  • D’abord développé par Graham et van der Ebb, puis modifié par Wigle
  • Utilisé pour transfecter une grande variété de types cellulaires pour une expression transitoire ou pour produire des transformants stables
  • L’ADN est directement mélangé à une solution concentrée deCaCl 2, qui est ensuite ajoutée goutte dans un tampon phosphaté pour former un précipité fin
  • L’aération du tampon phosphate lors de l’ajout de la solution d’ADN-CaCl2 aide à s’assurer que le précipité qui se forme est aussi fin que possible, ce qui est important car l’ADN agglomé n’adhérera pas à la cellule ni n’entrera aussi efficacement
  • Taille du produit : 75 réactions

Culture cellulaire, transfection plasmidique, transfection

Order Info

Conditions d’expédition : Température ambiante

Spécifications

Contenu et stockage 2 × 12 ml de culture tissulaire Eau
stérile 2 × 12 ml 2X SALINE tamponné HEPES (HBS)
3 × 1 ml 2 M CaCl2
20 μg pcDNA™3.1/His/lacZ

Conserver tous les composants à -5 à -30 °C.
Type de cellules Lignées cellulaires établies
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmidique
Technique de transfection Transfection chimique
À utiliser avec (application) Transfection
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Type de produit Trousse de transfection
Quantité 75 réactions
Compatibilité avec le sérum Non

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.