missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysat de surexpression des cellules IL6 293T (dénaturé), Abnova

Numéro de catalogue. 89009157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
89009157 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 89009157 Fournisseur Abnova Corporation Code fournisseur H00003569T02

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Western Blotting

Spécifications

À utiliser avec (application) Transfert Western
Lignée cellulaire 293T
Aperçu général Lysat de surexpression transitoire de la cellule IL6 293T (dénaturé)
Numéro d’acquisition du gène NM_000600
Poids moléculaire (g/mol) 23.7
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-IL6 pleine longueur
Test du contrôle qualité Le lysat cellulaire de surexpression transitoire a été testé avec l’anticorps anti-IL6 (H00003569-B02) par western blotting
Quantité 100 μL
Tampon de stockage 1X tampon d’échantillon (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% de glycérol, 300 mM 2-mercaptoéthanol, 0,01% de bleu de bromophénol)
Espèces hôtes Humain
Contenu et stockage Conserver à -80 °C. Aliquot pour éviter les congélations et dégels répétés.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats