Learn More
Invitrogen™ iBind Trousse de solutions PLUS
Description
La trousse iBind de solution PLUS augmente la sensibilité au signal, nécessite moins d’anticorps par tir et simplifie l’immunotraitement de western blot lorsqu’elle est utilisée avec le iBind Western System. Le iBind kit de solutions PLUS comprend deux solutions prêtes à l’emploi, iBind PLUS Solution et iBind PLUS Antibody Diluent.
- La iBind solution PLUS est prête à être utilisée sans préparation requise. Elle sert à préhumidifier la iBind carte avant l’exécution et agit comme tampon de blocage et de lavage pour le traitement de la membrane, aidant à éliminer les anticorps primaires et secondaires non liés.
- Le diluant d’anticorps iBind PLUS est utilisé pour diluer les anticorps primaires et secondaires. Dans la plupart des expériences, l’anticorps primaire peut être dilué à la même concentration recommandée que pour le blotting traditionnel, cependant seulement 2 ml d’anticorps primaire préparé sont nécessaires avec iBind, ce qui permet d’économiser jusqu’à 80% de la consommation primaire d’anticorps. Le iBind diluant anticorps PLUS est spécialement formulé avec des agents de volume et des molécules stabilisantes pour améliorer la liaison des anticorps à l’antigène cible afin d’augmenter l’intensité du signal.
Lors d’une exécution sur le iBind, chaque solution est libérée des iBind puits de dispositif par écoulement latéral séquentiel (SLF) et est déplacée sur la iBind carte vers la région de la pile, incubant la membrane avec chaque réactif. La matrice de fibres de verre de la iBind carte permet un flux homogène et constant des solutions vers la membrane, augmentant l’interaction antigène-anticorps.
Le iBind kit de solution PLUS, ainsi que le iBind dispositif occidental (Cat. Non. SLF1000) et iBind Cartes (Cat. Non. SLF1010), apportent automatisation et simplicité au western blotting grâce à un immunotraitement efficace et sans mains en aussi peu que 3 heures. Comparé aux méthodes manuelles, le iBind système occidental nécessite moins d’anticorps primaires, permet des résultats reproductibles et est compatible avec les protocoles de détection en aval.
Chaque iBind trousse de solution PLUS contient suffisamment de réactifs pour 10 séances d’immunotraitement de mini-blot.
Pour iBind Flex, utilisez le iBind Flex kit de solution PLUS. Pour les applications fluorescentes, utilisez le iBind kit de solutions de détection fluorescente (FD) (Cat. Non. SLF1019) ou iBind Flex du kit de solutions de détection fluorescente (FD) (Cat. Non. SLF2019).
Spécifications
Spécifications
| Compatibilité des membranes | Nitrocellulose, PVDF |
| Gamme de produit | iBind |
| Contenu et stockage | iBind Solution PLUS, iBind diluant d’anticorps PLUS Conserver à 2 °C à 8 °C |
| Contenus des kits | iBind Solution PLUS 250 ml, iBind diluant d’anticorps PLUS, 45 ml |
| Nb de réactions | 40 Mini Taches |
| Méthode de détection | Colorimétrique, chromogénique, chimiluminescence |
| Type de produit | Western Blot Kit |
| À utiliser avec (équipement) | iBind Dispositif de l’Ouest |
| Compatibilité avec le gel | Mini gels protéiques préfabriqués |
| Quantité | 4 maillots |
Pour la recherche seulement. Pas pour des procédures diagnostiques.