missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit d’étiquetage de siRNA pour silencieux™ avec FAM colorant
Description
Pour le marquage de siRNA avec FAM™. Comprend suffisamment de réactifs pour marquer 65 μg de siRNA. Invitrogen™ Le siRNA marqué peut être utilisé pour analyser la localisation, la stabilité et l’efficacité de transfection subcellulaires des siRN. De plus, le siARN marqué par fluorescence est particulièrement adapté à des expériences à double marquage (avec un anticorps marqué) pour suivre les cellules qui reçoivent le siRNA lors de la transfection et pour corréler la transfection avec la régulation à la baisse de la protéine cible. Les recherches montrent que le marquage des siARN n’affecte pas leur fonction biologique.
Produits accessoires :
Le kit d’étiquetage siRNA Silencer™ Cy™3 (SKU# AM1632) est également disponible.
Produits accessoires :
Le kit d’étiquetage siRNA Silencer™ Cy™3 (SKU# AM1632) est également disponible.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | Le tampon de marquage 10X, la solution de reconstitution, le NaCl 5M, le tampon de recuit de siRNA 5X, le siRNA GAPDH et FAM™ le réactif de marquage doivent être stockés à –20 °C. L’eau sans nucléase peut être stockée à n’importe quelle température. |
| Detection Method | Fluorescence |
| Format | Équipement |
| Label or Dye | FITC |
| Final Product Type | SIRNA (Marqué) |
| Labeling Target | ARNsi |
| Includes Label or Dye | Oui |
| Labeling Method | Étiquetage direct |
| Product Line | Silencieux, Ambion |
| Product Type | Kit de marquage des siRNA |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.