missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Butyrate d’hydrocortisone

Numéro de catalogue. AC465052500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC465052500 250 mg
AC465050010 1 g
AC465050050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC465052500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465052500

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 13609-67-1
Formule moléculaire C25H36O6
Poids moléculaire (g/mol) 432.56
Clé InChI BMCQMVFGOVHVNG-TUFAYURCSA-N
Nom de l’IUPAC (1R,3aS,3bS,9aR,9bS,10S,11aS)-10-hydroxy-1-(2-hydroxyacétyl)-9a,11a-diméthyl-7-oxo-1H,2H,3H,3H,3H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11H-cyclopente[a]phénanthrène-1-yl butanoate
SOURIRES CCCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique Hydrocortisone butyrate
Quantité 250 mg
Poids de formule 432.55
Hazard Category GHS Signal Word: Warning
Hazard Statement GHS H Statement Causes skin irritation.

Causes serious eye irritation.

Precautionary Statement GHS P Statement IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.

If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.

If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.

EINECSNumber 237-093-4

Utilisation uniquement de la recherche RUO –