Learn More
HYDRANAL™ - Titrant 2, Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration, Honeywell™ Fluka™
Supplier: Honeywell Inc 348116X1LUS
Specifications
| HYDRANAL™ - Titrant 2 | |
| 65°C | |
| ∼0.80Â g/mL | |
| 6 x 1 L | |
| 11°C | |
| UN1230 | |
| Karl Fischer |
| Reagent for volumetric two-component Karl Fischer titration | |
| ≥90.0000%,≥1.0000% | |
| 7553-56-2 | |
| <5.0000% | |
| Glass Bottle | |
| Methyl alcohol |