missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Eau de qualité pour injection (EPI)

Numéro de catalogue. SH3022124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH3022124 10 L
SH3022125 20 L
SH3022126 50 L
SH3022127 100 L
SH3022128 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. SH3022124 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30221.24
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Favorise la croissance cellulaire et les procédés de bioproduction.

  • Format : liquide

Identifiants chimiques

CAS 7732-18-5
Formule moléculaire H2O
Clé InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SOURIRES O

Spécifications

Nom ou substance chimique Water
Nom de l’IUPAC Eau
Poids moléculaire (g/mol) 18.02
Niveau EP/USP
Stérilité Sterile
Quantité 10 L