missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin standard, É.-U. Origine

Numéro de catalogue. SH883IH2540
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
SH883IH2540 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. SH883IH2540 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30088.03IH2540
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Favorise la croissance des cultures cellulaires dans les applications de recherche, une alternative économique au sérum fœtal bovin caractérisé et défini

  • Produit avec la vraie technologie de piscine pour l’uniformité et la constance d’une bouteille à l’autre
  • Filtré à travers trois filtres séquentiels de 100 nm pour la taille des pores
  • Faible en anticorps et élevée en facteurs de croissance
  • Tests du panel viral selon le 9 CFR 113.53
  • Sourceté dans le USA avec une traçabilité complète jusqu’à la source originale

Spécifications

Dosages supplémentaires Gamma globuline, phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, SGPT, SGOT, pH, protéine totale, albumine, azote uré sanguin, créatinine, bilirubine totale, sodium, potassium, calcium, chlorure, phosphore inorganique, osmolalité, fer, TIBC et IgG
Certifications/Conformité Fabriqué dans des installations conformes à cGMP (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Couleur Amber
Contenu et stockage Conserver à -10 °C ou en dessous
Espèces Bovine
Âge Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Frozen
Format Bottle
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Heat-inact, Gamma-irr
Stérilité Sterile-filtered
Méthode de stérilisation Filtré séquentiellement, 100 nm
Niveau Standard
Traitement Irradiée, Chaleur Inactivée
Testé pour Langue bleue, adénovirus bovin, parvovirus bovin, bovin RSV, BVDV, agents cytopathogènes, agents hémadsorbeurs, virus de la rage et réovirus
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Oui
Gamme de produit HyClone
Mycoplasme détecté Non
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l'USDA
Stérilisation par rayon  Yes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats