missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HyClone™ Sérum fœtal bovin caractérisé (FBS), États-Unis. Origine

Numéro de catalogue. SH103IH3045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Traitement:
HI, IRR - 25 à 40 doses
HI, IRR - 30 à 45 doses
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Traitement
SH103IH3045 500 mL HI, IRR - 30 à 45 doses
SH103IH2540 500 mL HI, IRR - 25 à 40 doses
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. SH103IH3045 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30071.03IH3045
NLSU: Obtenez 1 produit consommable à l’achat d’un produit
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Faible en anticorps et élevée en facteurs de croissance pour soutenir une croissance robuste et la division des cellules, y compris les cellules souches embryonnaires.

  • Des tests supplémentaires de traçabilité du HyClone™ sérum bovin fœtal sont réalisés par un collaborateur, Oritain
  • Faible en anticorps et élevée en facteurs de croissance
  • Filtré à travers trois filtres séquentiels de 100 nm (0,1 μm) évalués pour la taille des pores
  • Chaque lot est soumis à un test de panel viral selon le 9 CFR 113.53
  • Le FBS caractérisé est testé pour de nombreux composants, y compris la gammaglobuline, le glucose et l’IgG
  • Soutient une croissance et une division robustes des cellules, y compris les cellules souches embryonnaires
  • Produit en utilisant la véritable technologie de pool pour minimiser la variabilité d’une bouteille à l’autre
  • La traçabilité complète est assurée jusqu’à la source d’origine, telle que certifiée par l’International Serum Industry Association (ISIA)
  • Source dans le USA

Spécifications

Couleur Amber
Contenu et stockage Store at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Espèces Bovine
Âge Fetal
Pays d’origine États-Unis
Forme Sérum
Format Bottle
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Traitement par le sérum Heat-inact, Gamma-irr
Stérilité Stérile
Méthode de stérilisation Triple-filtre séquentiel, 100 nm
Niveau Caractérisé
Traitement HI, IRR - 30 à 45 doses
Testé pour Tests du panel viral selon 9 CFR 113.53
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Inactivé par la chaleur Yes
Concentration d’hémoglobine ≤25 mg/dL
Gamme de produit HyClone
Osmolarité 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Teneur en protéines 3 to 4.5 g/dL
Stérilisation par rayon  Yes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats