missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Trousse d’immunocytochimie des neurones dopaminergiques humains

Numéro de catalogue. A29515
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A29515 40 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. A29515 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A29515

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le kit d’immunocytochimie des neurones dopaminergiques humains permet une analyse optimale basée sur l’image de trois marqueurs clés de la différenciation neuronale : OTX2, FoxA2 et tyrosine hydroxylase (TH).

Ce kit d’immunocytochimie (ICC) haute performance comprend un ensemble complet d’anticorps primaires et secondaires, une coloration d’ADN nucléaire et des tampons préfabriqués pour une expérience de coloration optimisée.

La trousse d’immunocytochimie des neurones dopaminergiques humains vous permet de :
• Confirmez l’expression des marqueurs cellulaires clés avec des anticorps
très spécifiques Obtenez plus d’informations par échantillon en mesurant plus d’un marqueur à la fois
• Générez de belles images multiplexées avec un effort minimal
• Gagnez du temps et évitez la perte cellulaire en minimisant les étapes de lavage inutiles dans votre protocole
• de coloration Traitez les échantillons en toute confiance à l’aide d’un ensemble complet et optimisé de réactifs

ICC Confirmez l’expression des marqueurs
cellulaires clés•Les anticorps inclus dans le kit ont été soigneusement sélectionnés et validés pour leur haute performance dans l’analyse ICC des progéniteurs de la plaque de sol et des neurones dopaminergiques. OTX2 et FoxA2 sont des marqueurs nucléaires critiques tandis que TH est un marqueur cytoplasmique important.

Obtenez plus d’informations par échantillon
Les combinaisons d’anticorps dans le kit ont été conçues pour permettre l’évaluation spécifique et simultanée de deux marqueurs à la fois (par exemple, OTX2 et FoxA2, et FoxA2 et TH), ainsi que la coloration de l’ADN nucléaire afin d’économiser du temps et économiser un précieux échantillon.

Générez de belles images
multiplexéesPropulsé par la performance supérieure de colorants brillants et photostables Alexa Fluor™, ce kit permet d’acquérir de magnifiques images multiplexées de l’expression clé des marqueurs de différenciation neuronale en utilisant des ensembles de filtres bleu, vert et orange/rouge couramment disponibles.

Minimisez les étapes
de lavage inutilesLa méthode simplifiée recommandée pour ce kit élimine les étapes de lavage inutiles que l’on trouve dans les protocoles ICC standards, ce qui aide à gagner du temps et à diminuer la probabilité de perte cellulaire pendant le protocole de coloration. Les seuls lavages nécessaires sont après incubation avec des anticorps primaires et secondaires.

Traiter les échantillons avec confiance
Un ensemble optimisé de tampons préfabriqués pour fixation, perméabilisation, blocage et lavage vous permet de vous concentrer sur la réponse à des questions scientifiques plutôt que de passer du temps à préparer des réactifs et à déterminer la compatibilité.

Spécifications

Quantité 40 réactions
Contenu et stockage
  • 10 μL d’OT anti-humain de chèvre x 2 (2000 X)
  • 10 μL de Souris Anti-Humain FoxA2 (1000 X)
  • 10 μL de tyrosine hydroxylase anti-humaine de lapin (1000 X)
  • 20 μL de Alexa Fluor 488 IgG Anti-Chèvres Donkey (250 X)
    • 20 μL de Alexa Fluor 488 Donkey Anti-Rabbit IgG (250 X)
    • 20 μL de Alexa Fluor 555 Donkey Anti-Mouse (250 X)
    • 20 μL de Alexa Fluor 594 Donkey Anti-Mouse (250 X)
    • 1 flacon de NucBlue réactif à cellules ReadyProbes fixes (1 X)
    • 10 mL de solution fixative (1 X)
    • 10 mL de solution de perméabilisation (1 X)
    • 20 mL de solution de blocage (1 X)
    • 20 mL de tampon de lavage (10 X)

      Conserver à -20 °C à +4 °C
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Type de produit Trousse d’immunocytochimie

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.