missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit
Description
The Human Angiopoietin-2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Angiopoietin-2 in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (50 ul).
Spécifications
Spécifications
| Plage de l'essai | 46.90 - 3000pg/mL |
| Sensibilité d’essai | 21.3pg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Réactivité croisée | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Gamme de produit | R&D Systems |
| Type de produit | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Type d’échantillon | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum |
| Spécificité | Natural and Recombinant Human Angiopoietin-2 |
| Suffisant pour | Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates |
| Espèces cibles | Human |
| Afficher plus de résultats |