missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva HiTrap™ Colonne de purification IgY

Numéro de catalogue. 45000277
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45000277 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 45000277 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17511101

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Comprend

Instructions complètes et une variété de connecteurs

Développé pour une purification rapide et facile de l’IgY à partir du jaune d’œuf de poule

  • Pré-conditionné avec un milieu d’adsorption thiophile, 2-mercaptopyridine couplé à Sepharose™ un médium haute performance
  • Chaque colonne lie un quart de jaune d’œuf (100 mg); Les colonnes peuvent être connectées en série pour une plus grande capacité
  • Excellente récupération (environ 80%) et pureté (habituellement >70%)
  • Conçu pour être utilisé avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie

Spécifications

Diamètre (métrique) intérieur de colonne 1.6 cm
Diamètre (impériale) intérieur de colonne 0.62 (0,62)
Débit <20 mL/min.
Volume (métrique) du lit 5 mL
À utiliser avec (application) Chromatographie d’affinité par anticorps
Volume d’échantillon 1 mL
Tampon de stockage 20% d’éthanol
Contenu et stockage 4 °C à 30 °C, 20% d’éthanol
Quantité 5 mL