missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexatriacontane, norme pour la norme analytique GC, MilliporeSigma™ Supelco™

Numéro de catalogue. 111022639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111022639 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111022639 Fournisseur Merck Emd Millipore Code fournisseur 52919250MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le 1-hexène peut subir une bio-oxydation pour former du 5-hexen-1-ol, qui peut subir une oxydation supplémentaire pour produire de l’acide 5-héxénoïque. Il trouve également des applications comme comonomère dans la production de polyéthylène.

Spécifications

CAS 630-06-8
Densité de vapeur 17,6 (contre l’air)
Forme physique Sympa
Formule moléculaire C36H74
Formule linéaire CH3(CH2)34 CH3
Numéro MDL MFCD00009413
Numéro UN NONH for all modes of transport
Point de fusion 74 °C à 76 °C (littérature); 75 °C à 77 °C
Point d’ébullition 265 °C (1 mmHg) (littérature)
Quantité 250 mg
Poids de formule 506.97
Pourcentage de pureté ≥98% (GC)
Niveau Norme analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats