missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zone d’hexaméthylbenzène raffinée (nombre de passages : 20) 99,5+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H0410ZONE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
ZONE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H0410ZONE ZONE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. H0410ZONE Fournisseur TCI America Code fournisseur H04101SAMPLE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 87-85-4
Formule moléculaire C12H18
Poids moléculaire (g/mol) 162.276
Numéro MDL MFCD00008523
Clé InChI YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
Nom de l’IUPAC 1,2,3,4,5,6-hexaméthylbenzène
SOURIRES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Hexamethylbenzene Zone Refined (number of passes:20)
Couleur Blanc
Quantité ZONE
Poids de formule 162.28
Pourcentage de pureté ≥99,5% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DA3200000
TSCA Oui