missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure d’hexadécyltriméthylammonium, réactif BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02002987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02002987 500 g Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02002987 Fournisseur Avantor Code fournisseur N12107

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Produits chimiques de haute qualité pour un usage de laboratoire et industriel spécialisé

Identifiants chimiques

CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19H42BrN
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Nom de l’IUPAC hexadécyl(triméthyl)azanium; bromure
SOURIRES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Hexadecyltrimethylammonium Bromide
Point d’éclair 244,00 °C
Emballage Bouteille en verre ambré à large bouche
Quantité 500 g
Poids de formule 364.46
Niveau Réactif BAKER ANALYZED™