missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hourglass International™ HandPRO™ Gants en nitrile 7100SD Cleanroom, ISO 5 compatibles avec la distribution Safedon™
Description
- Le nitrile breveté sans accélérateur LOW DERMA™ minimise le risque d’irritation cutanée et d’allergies
- Les bouts texturés avec le composé antidérapant SUPER Grip améliorent la dextérité et la prise dans les applications délicates
- ISO 5/Classe 100 compatible – salle blanche, idéale pour les laboratoires, la bio-pharma et les semi-conducteurs
- Conforme ASTM aux normes D6319, EN 455 1/2/3, et fabriqué selon ISO les normes 13485, MDSAP, ISO 9001 et la FDA QSR américaine
- Disponible en tailles X-Small à X-Large, emballé de 100 gants/sac, 10 sacs par étui
- Conforme à la norme ANSI/ESD STM15.1-2019 pour la dissipation statique
- La couleur blanche assure la visibilité des contaminants; Épaisseur de la paume : environ 4 mil
Spécifications
Spécifications
| Classe de salle blanche | Classe 100 (ISO 5) |
| Sans accélérateur | Oui |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Extrémités des doigts texturées |
| Épaisseur du doigt (impériale) | 5,5 à 6,2 mil |
| Épaisseur des doigts (métrique) | 0,14 à 0,16 mm |
| Main | Ambidextres |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus de résultats |