Learn More
Applied Biosystems™ GlobalFiler™ Kit d’amplification PCR
Description
Le GlobalFiler kit d’amplification PCR est le premier kit STR à 6 colorants et 24 locums qui combine une compatibilité maximale avec les normes mondiales de loci de base de données, avec un temps d’amplification considérablement réduit et une puissance de discrimination supérieure, permettant aux laboratoires d’ADN médico-légal du monde entier de maximiser la récupération d’informations et d’améliorer l’efficacité globale. Le GlobalFiler kit fait partie d’un flux de travail ADN médico-légal entièrement intégré et validé, soutenu par une formation, un service et un soutien mondiaux de premier ordre. Ce kit est optimisé pour les échantillons de cas et est également disponible dans un format comprenant un système interne de contrôle qualité (IQC) (Cat. Non. A43565), aidant les laboratoires d’ADN médico-légal à l’échelle mondiale à maximiser la récupération de l’information et à améliorer l’efficacité globale. Pour des échantillons de base de données et d’une seule source, veuillez consulter notre GlobalFiler kit d’amplification express PCR (Cat. Non. 4476609).
Caractéristiques principales :
- Des protocoles efficaces minimisent le temps d’amplification comparativement aux kits de génération précédente
- Un système tampon optimisé et un volume d’entrée d’ADN élargi offrent une sensibilité maximale pour les échantillons d’ADN traces ou de faible niveau
- L’amélioration de l’équilibre intracolore simplifie l’interprétation des échantillons de mélange
- L’inclusion de 10 mini-STR maximise les résultats à partir d’échantillons dégradés
- Le seul kit contenant tous les marqueurs recommandés pour inclusion par le CODIS Core Loci Working Group, incluant tous les marqueurs couramment utilisés en Europe, pour une compatibilité maximale globale des bases de données
Le GlobalFiler kit est un multiplex STR robuste et fiable à amplification simple, optimisé pour être utilisé avec les échantillons de boîtiers les plus difficiles. Le kit utilise de nouvelles teintures pour intégrer des marqueurs supplémentaires, générant le kit le plus exigeant disponible pour la communauté médico-légale. Le kit contient tous les marqueurs inclus dans les principales bases de données mondiales, y compris 10 mini-STR, conçus pour offrir des résultats optimisés même avec des échantillons fortement dégradés.
Développé spécifiquement pour les applications de cas, le GlobalFiler kit contient un système tampon qui offre une plus grande sensibilité pour une performance accrue avec des échantillons d’ADN inhibés et à faible concentration. Le GlobalFiler kit utilise les dernières avancées en synthèse et purification d’oligo, qui offrent une base de base propre et un profil équilibré, ce qui permet une analyse des données simplifiée. Le maintien des NGM séquences SElect et Identifiler amorces aide à assurer une concordance maximale avec les échantillons déjà typés. De plus, plusieurs marqueurs de genre ont été ajoutés au multiplex pour permettre un typage précis des échantillons masculins, même des échantillons fortement dégradés ou Y négatifs, tandis qu’une précision de génotypage accrue est obtenue grâce à l’expansion des plages d’allèles alléliques en échelle pour inclure tous les allèles rares tels que décrits dans la littérature (STRbase).
L’expérience compte
Nous sommes la seule entreprise au monde à concevoir et valider ensemble ses réactifs, instruments et logiciels d’analyse de données sous forme de système intégré pour les tests ADN. Les scientifiques des services techniques et les spécialistes des applications sur le terrain sont disponibles pour répondre à vos questions techniques, examiner les données et formuler des recommandations sur la façon d’effectuer des tests et de dépanner les résultats. Toutes ces ressources contribuent à assurer le succès lors de l’utilisation Applied Biosystems de solutions d’identification humaine dans votre laboratoire.
Pour les restrictions de licence et d’utilisation limitée, visitez thermofisher.com/HIDlicensing.
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | À conserver à -15 °C à -25 °C à la réception et de 2 à 8 °C après une utilisation initiale jusqu’à 6 mois. |
| Detection Method | Fluorescence induite par laser |
| Format | Tube |
| Sample Type | ADN (génomique), Échantillon médico-légal |
| For Use With (Equipment) | Veriti Cycleur thermique Pro, ProFlex Cycle thermique, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur ADN 3730, SeqStudio Analyseur SeqStudio génétique, Analyseur génétique 8 Flex, SeqStudio Analyseur génétique 24 Flex |
| GC-Rich PCR Performance | Élevée |
| For Use With (Application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Label or Dye | FAM, VIC, NED, TAZ, SID, LIZ |
| Matrix and Size Standards | GeneScan 600 LIZ Taille Standard v2.0, Ensemble Matrice Standard DS-36 (Ensemble de colorants J6) |
| No. of Reactions | 200 réactions |
| Afficher plus de résultats |