missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
StatLab Bocal en verre en coplin avec couvercle à vis en poly
Description
- Couvercle à visse en polyuréthane
- Maintient 5 glissières verticalement
- 6/caisse
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Forme du fond | Fond plat |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre |
| Catégorie | Coplin Jar |
| Hauteur (métrique) | 11.43 cm |