Learn More
Gibco™ Expi293™ Kit de système d’expression
Description
Le Système d’Expression Expi293 est une plateforme complète et évolutive pour la production rapide et à haut rendement de protéines transitoires à partir des cellules de HEK293 chez les mammifères. Le système comprend : des cellules à haute densité Expi293F dans Expi293 un milieu d’expression et ExpiFectamine un réactif de transfection 293, optimisées avec des amplificateurs pour maximiser la production et la reproductibilité des protéines.
- Le kit—complet contient tous les composants nécessaires à une expression efficace des protéines recombinantes avec des protocoles de culture et de transfection faciles à suivre
- Jusqu’à 1 g/L de protéine—donne des rendements protéiques 2 à 10 fois supérieurs à ceux des systèmes d’expression transitoire de génération précédente, comme le système d’expression FreeStyle 293
- Production—rapide et expression rapide de protéines recombinantes en seulement 2 –à 7 jours pour une grande variété de formats protéiques, allant des protéines membranaires intégrales aux anticorps monoclonaux
- Les cultures—à haute densité Expi293F produisent beaucoup plus de cellules exprimant des protéines par mL, ce qui augmente l’efficacité d’expression
- Les protéines de repliement natives et de modifications—post-traductionnelles chez les mammifères sont exprimées à partir de cellules humaines de HEK293, ce qui entraîne un haut degré de glycosylation et de qualité
- Expression évolutive de <1 mL à >10 L—, facilement évolutive et conviviale pour l’automatisation, de 96 plaques de puits profonds pour des applications à haut débit jusqu’aux plateformes de bioréacteurs multi-litres
Les composants inclus dans le kit du système d’expression Expi293 sont : deux fioles de cellules congelées Expi293F , un litre de Expi293 milieu d’expression, un ExpiFectamine kit de transfection 293 suffisant pour transfecter jusqu’à 1 litre de culture finale, Opti-MEM un tampon de complexation au milieu sérique réduit I, et un vecteur témoin positif exprimant des anticorps. Expi293 Des kits de transfection sont également disponibles en formats à grande échelle pour transfecter jusqu’à 10 L et 50 L de Expi293 cellules. Des formats et volumes personnalisés sont également disponibles sur demande.
Des lignées cellulaires Expi293F modifiées sont disponibles pour diverses applications en biologie structurale, notamment la cryo-EM, la RMN et la cristallographie aux rayons X. Disponible individuellement ou en kits.
- Expi293F Cellules GnTI (Cat. Non. A39240)
- Expi293F Cellules inductibles (Cat. Non. A39241)
- Expi293F Cellules GnTI inductibles (Cat. Non. A39242)
Spécifications
Spécifications
| Lignée cellulaire | Expi293F™ |
| Contenu et stockage | 2 fioles cellules congelées Expi293F 1 bouteille de 1000 Expi293 mL Milieu d’expression 1 ExpiFectamine 293 kit de transfection pour 1 L de culture 1 flacon Vecteur témoin à expression positive d’anticorps 1 bouteille 100 mL Opti-MEM Milieu sérique réduit Conserver tous les composants à +2 °C à +8 °C, sauf que les cellules congelées sont stockées dans de l’azote liquide |
| Type de livraison | Transfection |
| Type de cellules | Cellules dérivées du 293 |
| Promoteur | CMV |
| Technique de transfection | Transfection à base de lipides |
| Système d’expression | Mammifères |
| Stabilité de l’expression | Transitoire |
| À utiliser avec (application) | Expression protéique |
| Principales fonctions | Production de protéines, expression constitutive |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.