missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthoxyde de germanium(IV), 99,995% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA4305203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AA4305203 1 g
AA4305206 5 g
AA4305214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4305203 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04305203

Préparation de GeO2 par CVD; intermédiaire dans la synthèse sol-gel | CAS : 14165-55-0 | C8H20GeO4

Préparation de l’oxyde de germanium par CVD. Intermédiaire Sol-gel pour fibres optiques et verres SiO2-BeO2 photosensibles.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 14165-55-0
Molecular Formula C8H20GeO4
MDL Number MFCD00015121
Synonym Germanium tetraethoxide; Tetraethoxygermane

Spécifications

Melting Point -72°C
Color Incolore
Density 1.14 g/mL
Boiling Point 185.5°C
Flash Point 49°C (121°F)
Odor Alcohol-like
Refractive Index 1.407
Linear Formula Ge(OC2H5)4
Quantity 1 g
UN Number UN1993
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information Reacts with water.
Formula Weight 252.84
Percent Purity 99.995%
Physical Form Liquide
Assay (sur la base des métaux)
Chemical Name or Material Germanium (IV) ethoxide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H301+H311+H331-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H226-H315-H319
Flammable liquid and vapor.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
EINECSNumber 238-007-8
TSCA Yes
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche