missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fullerène C60 (pur) 99,5+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B16411G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B16411G 1 g
B1641100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B16411G Fournisseur TCI America Code fournisseur B16411G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 99685-96-8
Formule moléculaire C60
Poids moléculaire (g/mol) 720.66
Numéro MDL MFCD00151408
Clé InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nom de l’IUPAC (C60-Ih)[5,6]fullérène
SOURIRES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41

Spécifications

Nom ou substance chimique Fullerene C60 (pure)
Couleur Noir
Quantité 1 g
Poids de formule 720.66
Pourcentage de pureté ≥99,5% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline