missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Superfrost™ Lames de microscope jetables
Description
Superfrost Revêtement résistant à la plupart des produits chimiques et réactifs courants de laboratoire.
- Revêtement blanc brillant et opaque compatible avec la plupart des méthodes de marquage en laboratoire.
- Chaque côté comporte une indication écrite pour faciliter l’orientation; le mot “SPECIMEN” indique clairement le côté supérieur.
- Possibilité d’imprimer le nom de votre laboratoire ou établissement (communiquez avec votre représentant ou représentante Fisher HealthCare™ pour plus de détails).
Order Info
Boîtes distributrices pratiques de 72 lames, une à la fois.
Spécifications
Spécifications
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Dépoli(e) | SuperFrost |
| Catégorie | Lames de microscope jetables |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Couleur | Blanc |
| Revêtement | Opaque |
| Aperçu général | Superfrost Onglet blanc, lame format métrique standard |
| À utiliser avec (application) | Pour la plupart des applications de laboratoire |
| Longueur (impériale) | 76,2 mm (3 po) |
| Show More |