missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Tampon bloquant le sérum des poissons

Numéro de catalogue. PI37527X3
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
3 x 500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI37527X3 3 x 500 mL
PI37527 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI37527X3 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG37527X3

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific Le tampon bloquant du sérum de poisson est un sérum de saumon arc-en-ciel en PBS, particulièrement utile comme agent bloqueant en immunohistochimie (IHC) et dans d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères.

Thermo Scientific Le tampon bloquant du sérum de poisson est un sérum de saumon arc-en-ciel en PBS, particulièrement utile comme agent bloqueant en immunohistochimie (IHC) et dans d’autres méthodes de détection impliquant des échantillons de mammifères. Le tampon bloquant du sérum de poisson est efficace pour stabiliser les solutions et les échantillons utilisés pour les interactions de liaison aux anticorps, tout en minimisant le risque de réaction croisée avec des composants d’échantillons de mammifères.

Les caractéristiques du tampon bloquant le sérum pour poissons incluent :
• Les protéines de poissons non mammifères—sont moins susceptibles d’avoir des interactions de liaison spécifiques avec les anticorps et autres protéines mammifères présentes dans les méthodes
• typiques. Facilement—filtrées et stabilisées en PBS pour être compatibles avec la plupart des systèmes•
de test. Faciles à utiliser—, peuvent être utilisées telles qu’elles sont fournies ou diluées jusqu’à 10 fois selon les besoins
•. Flexibles – peuvent être utilisées pour de nombreuses applications différentes, y compris comme diluant pour les anticorps

, le sérum de poisson offre plusieurs avantages par rapport aux tampons bloquants classiques. Comme le saumon est phylogénétiquement éloigné des mammifères, qui sont la source des anticorps et échantillons utilisés dans la plupart des expériences, ses protéines sériques sont moins susceptibles d’avoir des interactions spécifiques de liaison avec les protéines utilisées dans les expériences. Le tampon bloquant du sérum de poisson est efficace pour stabiliser les solutions et les échantillons utilisés pour les interactions de liaison anticorps tout en minimisant le risque de réaction croisée avec des composants d’échantillons de mammifères. Essayez-le lorsque l’utilisation de sérum plus standard provoque des taches de fond dans l’IHC. De plus, ce bloqueur est efficace dans divers protocoles d’imagerie cellulaire basés sur la détection de fluorescence visible et proche infrarouge. Elle a été utilisée pour diminuer le fond et augmenter le rapport signal/bruit avec des sondes fluorescentes proche IR.

Spécifications

Nom ou substance chimique Fish Serum Blocking Buffer
Concentration 1X
À utiliser avec (application) ELISA
Forme physique Liquide
Quantité 3 x 500 mL