missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure ferrique hexahydraté, grade réactif ACS, chimique Ricca

Numéro de catalogue. RDCF0200500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
RDCF0200500 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. RDCF0200500 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCF0200500B1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC Trichlorure hexahydré de fer(3+)
SOURIRES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ferric Chloride
Nom Remarque Hexahydrate
Couleur Brun-jaune
CAS % minimum 98.0
CAS % maximal 100.0
Forme physique Cristaux déliquents
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 97 à 102%
Niveau ACS
Emballage Bouteille blanche polyuréthane à large bouche
ShelfLife 60 mois