missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure ferrique hexahydraté, >97% (grade réactif ACS), MP Biomedicals

Numéro de catalogue. ICN19404590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN19404590 500 g
ICN19404580 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. ICN19404590 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0219404590

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10025-77-1
Formule moléculaire Cl3FeH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Numéro MDL MFCD00149712
Clé InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nom de l’IUPAC Trichlorure hexahydré de fer(3+)
SOURIRES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]

Spécifications

Nom ou substance chimique Ferric Chloride Hexahydrate
Forme physique Powder
Quantité 500 g
Fourchette de pourcentages d’essai >97%
Poids de formule 270.3
Pourcentage de pureté 98.9%
Niveau Réactif ACS
Recommended Storage Température ambiante