missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ GeneJET Trousse d’extraction par gel

Numéro de catalogue. FERK0692
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 Préparations
50 préparations
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
FERK0692 250 Préparations
FERK0691 50 préparations
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. FERK0692 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K0692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $650.81
    $478.50 / chaque

    Économisez $172.31

    26.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific GeneJET Le kit d’extraction sur gel est conçu pour une purification rapide et efficace des fragments d’ADN provenant de gels d’agarose standard ou à faible point de fusion, utilisés soit en tampon TAE, soit en TBE.

Thermo Scientific GeneJET Le kit d’extraction sur gel est conçu pour une purification rapide et efficace des fragments d’ADN provenant de gels d’agarose standard ou à faible point de fusion, utilisés soit en tampon TAE, soit en TBE.

Le kit utilise une technologie propriétaire de membrane à base de silice sous la forme d’une colonne de rotation pratique. Le kit peut être utilisé pour purifier des fragments d’ADN de 25 pb à 20 kb avec des taux de récupération allant jusqu’à 95%. Chaque GeneJET colonne de purification a une capacité de liaison allant jusqu’à 25 μg d’ADN et peut traiter jusqu’à 1 g de gel d’agarose. L’ensemble de la procédure ne prend que 15 minutes, et l’ADN isolé est prêt à être utilisé dans toutes les applications courantes en aval, y compris la ligaturage, la digestion par restriction, la PCR, le séquençage et l’étiquetage.

Faits saillants

  • Très efficace : Jusqu’à 95% de récupérations dans la fourchette de 100 pb à 10 kB
  • Rapide : la procédure ne prend que 15 minutes
  • Pratique : les colonnes de rotation sont coiffées et assemblées avec des tubes de collecte

Applications

Extraction rapide et efficace de fragments d’ADN de haute pureté, idéal pour toutes les procédures conventionnelles de biologie moléculaire, y compris :

  • FastDigest ou la digestion conventionnelle par restriction
  • Séquençage fluorescent ou radioactif automatisé
  • PCR
  • Hybridation in situ
  • Étiquette
  • Clonage

Spécifications

Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage Pour de meilleures performances à long terme, il est recommandé de stocker les colonnes de purification entre 2 °C et 8 °C.
Technologie d’isolement Colonne Spin de silice
Type d’échantillon Gels d’agarose
Volume d’élution 50 μL
Type de produit final ADN
À utiliser avec (application) PCR, Southern blotting, séquençage, marquage des acides nucléiques, hybridation
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
Quantité 250 Préparations
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Durée du test 15 min
Rendement 25 μg (capacité de liaison)
Quantité de matériau de départ ≤1 g
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.