missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kit d’acides gras (emballés individuellement, quantités indiquées), 99-100% (GLC, TLC), MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| CAS | 544-63-8 |
| Catégorie | Norme analytique |
| Quantité | 1 de chaque |
| Pourcentage de pureté | 99 à 100% (GLC, TLC) |