missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Falcon™ Microplaques en polytyrène

Description
Offertes avec surfaces traitées pour culture cellulaire ou non traitées. Fabriquées en polystyrène vierge de qualité cristalline pour une visibilité optimale.
- Choisissez des surfaces traitées en culture tissulaire ou non traitées
- La surface de croissance non traitée est plus hydrophobe que la surface de culture tissulaire et ressemble à la surface d’une boîte de Petri bactériologique
- Stérilisées par irradiation gamma
- La conception du couvercle permet un empilement stable sur le dessus de laboratoire ou dans l’incubateur
- Toutes les plaques (sauf les 08-772-2A et 08-772-16) possèdent un couvercle de labyrinthe” breveté “qui réduit l’évaporation des milieux provenant des puits et minimise le risque de contamination
- Une jupe profonde et un bord dentelé permettent une prise plus ferme pour la manipulation de la plaque
- Une clarté optique exceptionnelle permet de visualiser toutes les monocouches cellulaires
- Les extrémités d’écriture givrées offrent une zone d’écriture claire pour une identification rapide
- Toutes les plaques et couvercles conviennent à la fois à la manipulation manuelle et automatisée
Spécifications
Spécifications
| Array | 6 x 8 |
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Bouchon inclus | Bouchon inclus |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Fond plat |
| Capacité (métrique) | 1.4 mL |
| Couleur | Transparent |
| Surface de culture | 0,75 cm2 |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rectangulaire |
| Afficher plus de résultats |