missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotine
Description
Marquez les anticorps, protéines et autres molécules contenant des amines primaires avec Thermo Scientific™ EZ-Link du sulfo-NHS-biotine, un réactif de biotinylation à chaîne courte et soluble dans l’eau.
- Marquage des protéines – anticorps biotinyllés pour faciliter l’immobilisation, la purification ou la détection à l’aide de résines ou sondes de streptavidine
- Marquage à la surface cellulaire – biotinyle uniquement les protéines de surface des cellules entières parce que le réactif chargé négativement ne pénètre pas les membranes cellulaires
- Réactive à l’amine – réagit avec les amines primaires (-NH2), telles que les chaînes latérales de lysine ou les amino-terminaisons des polypeptides
- Le groupe sulfo-NHS soluble chargé augmente la solubilité dans l’eau des réactifs comparativement aux composés NHS-esters ordinaires
- Irréversible - forme des liaisons amide permanentes; Le bras d’espacement ne peut pas être fendu
- Très court – bras espaceur (longueur totale ajoutée à la cible) est de 13,5 angströms; Il est composé uniquement du groupe de l’acide valérique à biotine.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Sulfo-NHS-Biotine |
| Quantité | 10 x 1 mg |
| Contenu et stockage | Conserver desséché à -20 °C. |
| Méthode d’étiquetage | Marquage chimique |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Qualifié pour la glace ambiante ou humide |
| Gamme de produit | EZ-Link |
| Perméabilité cellulaire | Insignifié par la cellule |
| Réactivité chimique | Amine |
| Groupement réactif | Sulfo-Ester NHS |
| Solubilité | DMF (diméthylformamide), DMSO (Diméthylsulfoxyde), Eau |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.