missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-SS-Biotine

Numéro de catalogue. PI21441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI21441 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI21441 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21441

La protéine biotinyllate amina avec ce réactif de biotinylation de longueur moyenne (24,3A), de longueur moyenne (24,3A), NHS-ester, contenant une liaison disulfure réductible dans le bras espaceur perméable à la membrane.

Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-SS-Biotine permet une biotinylation simple et efficace des anticorps, protéines et autres molécules primaires contenant de l’amine, ainsi qu’un marquage intracellulaire.

Points clés :

  • Analogue perméable à la membrane du sulfo-NHS-SS-Biotine
  • Dissous dans un solvant organique (DMSO ou DMF) pour une utilisation
  • Le réactif dissous peut être dilué dans un tampon de réaction aqueux
  • Le long bras d’espacement réduit l’obstacle stérique pour les interactions de liaison
  • La liaison disulfure peut être clivée avec la TDT ou d’autres agents réducteurs

Spécifications

Type de produit NHS-SS-Biotine
Quantité 50 mg
Contenu et stockage Conserver à -20 °C. Expédié à température ambiante.
Gamme de produit EZ-Link
Perméabilité cellulaire Cellulaire-permanent
Réactivité chimique Amine
Groupement réactif Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (Diméthylsulfoxyde)
Étiquette ou colorant Biotine
Séparateur Mi-longueur, décolleté
Type d’étiquette Analogues de la biotine &
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.