Learn More
Agilent BioTek Spectrophotomètre pour microplaques Epoch 2

Description
Le spectrophotomètre à microplaques BioTek Epoch 2 offre d’excellentes performances pour les mesures d’absorption en UV-Visible. Les mesures peuvent être effectuées dans des microplaques de 6 à 384 puits, des cuvettes, ainsi que dans des échantillons en microvolumes avec la plaque à microvolumes Take3 disponible. La large plage de longueurs d’onde permet de prendre en charge des applications allant de la quantification des acides nucléiques et des protéines dans les faibles UV jusqu’aux tests de croissance microbienne aux longueurs d’ondes plus élevées
Epoch 2 est facile à utiliser et l’interface à écran tactile en option simplifie la sélection de protocoles prédéfinis ou la définition de programmes personnalisés. Les modes point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la surface des puits, ainsi que les fonctions d’incubation et d’agitation, permettent des applications de large envergure.
Spécifications
Spécifications
| Type de détecteur | Photodiode |
| Source lumineuse | Lampe éclair au xénon |
| Vitesse de mesure | 96 puits : 8 s, 384 puits : 14 s |
| Précision | ±2 nm |
| Certifications/Conformité | Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS. |
| À utiliser avec (application) | De la quantification des acides nucléiques et des protéines aux tests ELISA et aux tests de croissance microbienne |
| Hauteur (impériale) | 22 po |
| Comprend | Écran tactile; Port de cuvettes |
| Modèle | EPOCH2TSC |
| Gamme de longueurs d’ondes | 200 à 999 nm, incréments de 1 nm |
| Afficher plus de résultats |