missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ RIPAb+™ SUZ12 RIP Validated Antibody and Primer Set

Numéro de catalogue. 03179MI
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 Assays/Set (approx. 5μg of antibody per RIP)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
03179MI 10 Assays/Set (approx. 5μg of antibody per RIP)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03179MI Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 03179

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

This RIPAb+ SUZ12 -RIP Validated Antibody and Primer Set conveniently includes the antibody and the specific control PCR primers.

Includes negative control normal mouse IgG antibody and control primers specific for the cDNA of human lincRNA SFPQ.

Spécifications

Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Monoclonal
Numéro d’acquisition du gène NP_056170
Symboles de gène JJAZ1, SUZ12, KIAA0160, CHET9
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length, recombinant human SUZ12.
Méthode de purification Protein A purfied
Quantité 10 Assays/Set (approx. 5μg of antibody per RIP)
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C for 12 months.
Type de produit RIPAb+ SUZ12 RIP Validated Antibody and Primer Set
Forme Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats