missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Upstate™ RIPAb+™ p54nrb/NonO RIP Validated Antibody and Primer Set
Spécifications
Spécifications
| Applications | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Aperçu général | Negative control mouse IgG antibody and control primers specific for human FOS. |
| Numéro d’acquisition du gène | NP_031389 |
| Symboles de gène | P54NRB, NONO, NRB54, nrb, NMT55, p54nrb, p54, P54, NRB |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | KLH-conjugated, synthetic peptide corres-ponding to amino acids TVREAGPPAFYRPNS |
| Méthode de purification | Protein G |
| Quantité | 10 Assays/Set (approx. 5μg of antibody per RIP) |
| Espèces cibles | Human, Rat |
| Afficher plus de résultats |