missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ PureProteome™ Trousse d’appauvrissement de l’albumine/immunoglobuline humaine

Numéro de catalogue. LSKMAGHDKIT
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LSKMAGHDKIT 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. LSKMAGHDKIT Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur LSKMAGHDKIT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

PureProteome™ Les billes magnétiques sont un système puissant pour isoler les anticorps plus rapidement, plus facilement et avec une meilleure reproductibilité que jamais.

Le PureProteome™ kit de déplétion de l’albumine/immunoglobuline humaine est un kit à base de billes magnétiques qui permet une grande efficacité de déplétion (typiquement >99%) de l’albumine et de toutes les immunoglobulines (c.-à-d. IgG, IgA, IgM, IgE et IgD) à partir d’échantillons de sérum ou de plasma humain. Le kit comprend 12 ml de billes magnétiques prémélangées, 7 ml de tampon PBS et un pack de Amicon 8 centrifuges Ultra pour l’échange ou la concentration des tampons en aval si nécessaire.

  • Haute capacité : Une chimie avancée combinée à une grande surface offre plus de sites de liaison pour les protéines
  • Résultats cohérents sans perte d’échantillon : Des particules visibles alors qu’elles adhèrent au côté du tube pour une aspiration rapide et facile ainsi qu’un retrait complet du tampon
  • Temps de traitement rapide : Les billes sont immobilisées en quelques secondes et une cinétique accrue de la liaison perle-protéine permet des incubations plus courtes
  • Économique : Beaucoup plus abordable que les billes magnétiques concurrentes

Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation de l’entreprise accompagnant le(s) produit(s), nos produits sont destinés à un usage de recherche uniquement et ne doivent être utilisés à aucune autre fin, incluant, sans s’y limiter, des usages commerciaux non autorisés, des usages diagnostiques in vitro, des usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d’application chez l’humain ou les animaux.

Déplétion du sérum/plasma humain

Spécifications

Réactivité croisée Humain
Comprend 12 mL de billes magnétiques prémélangées, 7 mL de tampon PBS, 8 packs Amicon Ultra 2 mL de filtres centrifuges, 3K MWCO
Quantité 1 kit
Type d’échantillon Sérum, Plasma
Volume d’échantillon 12 mL
Contenu et stockage 2 °C à 8 °C
À utiliser avec (application) Sérum humain, épuisement du plasma
Type de produit PureProteome™ Trousse de déplétion à l’albumine/immunoglobuline humaine