missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titrant EDTA, 0,1 molaire m/10) Solution volumétrique, standard, Macron Fine Chemicals™

Numéro de catalogue. MKH1001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MKH1001 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MKH1001 Fournisseur Avantor Code fournisseur H10005

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 139-33-3
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Nom de l’IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyle}(carboxyméthyl)amino)acétate
SOURIRES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O

Spécifications

Nom ou substance chimique EDTA Titrant, 0.1 Molar (M/10) Volumetric Solution
Couleur Incolore
Quantité 1 L
Forme physique Liquide