missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eBioscience™ Streptavidine eFluor™ 660 conjuguée

Numéro de catalogue. 501124352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
501124352 25 μg
501124353 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contient de l’azoture de sodium
Numéro de catalogue. 501124352 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 50431780
Contient de l’azoture de sodium

Les conjugués de streptavidine fluorochrome sont couramment utilisés dans les protocoles de coloration indirecte pour détecter les anticorps primaires biotinylés en cytométrie en écoulement, en immunohistochimie et en immunocytochimie.

Les conjugués de streptavidine fluorochrome sont couramment utilisés dans les protocoles de coloration indirecte pour détecter les anticorps primaires biotinylés en cytométrie en écoulement, en immunohistochimie et en immunocytochimie. La sreptavidine se lie à la biotine avec une forte affinité.

Applications déclarées

  • Analyse cytométrique en flux
  • Coloration immunohistochimique des sections tissulaires implantées en paraffine fixées au formol
  • Coloration immunohistochimique des sections de tissu gelé
  • Immunocytochimie

Spécifications

Concentration 0.2 mg/mL
Conjugué eFluor 660
Quantité 25 μg
Excitation/Émission 633-647/668 nm
Lignes laser du cytomètre en flux Rouge
Forme Liquide
Gamme de produit eBioscience
Type de produit Conjugué de la sreptavidine (fluorescent)
Molécule cible Biotine

Usage exclusivement réservé à la recherche.