missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(E)-1,2-Bis(1-naphtyle)-1,2-bis(1,1,3,3,5,5,7,7-octaéthyle-1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-yl)disilene 70,0+, TCI America™

Numéro de catalogue. B442110MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B442110MG 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. B442110MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B442110MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1620487-87-7
Formule moléculaire C76H104Si2
Poids moléculaire (g/mol) 1073.838
Clé InChI LCSXKNMUBFKOLJ-JKNXPUSASA-N
Synonyme (Eind)(1-Naph)Si=Si(1-Naph)(Eind)
PubChem CID 91972171
Nom de l’IUPAC (E)-naphthalène-1-yl-[naphtalène-1-yl-(1,1,3,3,5,5,7,7-octaéthyle-2,6-dihydro-s-indacen-4-yl)silylidène]-(1,1,3,3,5,5,7,7-octaéthyle-2,6-dihydro-s-indacen-4-yl)silane
SOURIRES CCC1(CC(C2=C(C3=C(C=C21)C(CC3(CC)CC)(CC)CC)[Si](=[Si](C4=CC=CC5=CC=CC=C54)C6=C7C(=CC8=C6C(CC8(CC)CC)(CC)CC)C(CC7(CC)CC)(CC)CC)C9=CC=CC1=CC=CC=C19)(CC)CC)CC

Spécifications

Nom ou substance chimique (E)-1,2-Bis(1-naphthyl)-1,2-bis(1,1,3,3,5,5,7,7-octaethyl-1,2,3,5,6,7-hexahydro-s-indacen-4-yl)disil
Quantité 10 mg
Poids de formule 1073.84
Pourcentage de pureté ≥70,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline