missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dynabeads™ Streptavidine pour la transcription in vitro

Numéro de catalogue. 65006D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
65006D 10 mL
65005D 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 65006D Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 65006D

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Dynabeads La sreptavidine pour la transcription in vitro offre une technologie innovante pour une synthèse d’ARNm simple, flexible et prête à l’automatisation, à des échelles allant du microgramme au gramme.

Dynabeads La sreptavidine pour la transcription in vitro offre une technologie innovante pour une synthèse d’ARNm simple, flexible et automatisable, à des échelles allant du microgramme au gramme. Ils sont particulièrement adaptés lorsque la flexibilité et la haute qualité sont requises, comme lors de la phase de découverte des vaccins à ARN et du développement de traitements.

Les billes paramagnétiques, monodispersées, monodispersées μ de 1 m sont couplées de façon covalente à des molécules de streptavidine pour se lier au gabarit d’ADN biotinylé. Le flux de travail est conçu pour minimiser l’effort et le coût de la préparation des plasmides, tout en permettant la réutilisation du complexe gabarit-billes dans des réactions successives de transcription in vitro en phase solide (IVT) (figure ci-dessous).

Les caractéristiques de la Dynabeads streptavidine pour la transcription in vitro incluent :

  • Flexibilité – pour choisir un modèle ADN avec IVT flexibilité de conception et d’amplification
  • Efficacité – : réutiliser le gabarit d’ADN et les billes au moins six fois pour aider à réduire les coûts et éliminer/minimiser le temps de préparation pratique des plasmides ainsi que le risque de transfert d’ADN bactérien de l’hôte
  • Alternance de la scalabilité – entre flux de travail manuels et automatisés pour correspondre à l’échelle requise (microgrammes à grammes d’ARNm) et au débit
  • La qualité – aide à garantir un approvisionnement sûr et flexible en billes magnétiques pour naviguer de la recherche sur la découverte de médicaments à base d’ARN à la fabrication commerciale avec des solutions équivalentes (disponibles via l’alimentation OEM) sans encourir de temps ou de coûts supplémentaires liés au changement de technologie ou de matière première

Aperçu du flux de travail
Un modèle biotinylé est réalisé par amplification PCR de la séquence cible dans une construction plasmidique ou dans une construction d’ADN synthétique à l’aide d’une amorce avant biotinylée et d’une amorce inverse non biotinylée. En alternative à l'amplification par PCR, un plasmide linéarisé peut être biotinylé par une réaction de remplissage de biotine-dUTP dans la séquence de surplomb 5', à condition que le design plasmidique soit correct. Le modèle biotinylé est ensuite immobilisé directement en Dynabeads Streptavidine pour les billes de transcription in vitro sans avoir besoin de purification préalable. Le gabarit lié aux billes est utilisé directement dans le IVT, puis retiré de l’ARNm synthétisé par séparation magnétique (Figure 1). Le modèle peut être réutilisé (au moins six fois) lors de réactions consécutives IVT (figure ci-dessous).

La phase IVT solide est compatible avec les réactifs couramment utilisés tels que le kit de transcription MEGAscript T7, le kit de transcription mMESSAGE mMACHINE T7 et le kit de transcription mMESSAGE mMACHINE T7 ULTRA, selon vos besoins et stratégies pour le capping et la polyadénylation.

Les perles sont offertes ici comme un produit autonome. Ils sont également inclus dans le Dynabeads kit de transcription in vitro et de purification de l’ARN.

Prêts pour l’automatisation avec les systèmes
de purification KingFisher Les billes magnétiques de 1 μm sont idéaux pour le criblage à haut débit. Le processus peut être automatisé à l’aide de manipulateurs de liquides ou de l’un de nos systèmes de purification d’échantillons KingFisher. Les scripts pour les flux de travail automatisés de purification KingFisher Flex et KingFisher Apex sont disponibles sur notre site web.

Approvisionnement
commercial Pour en savoir plus sur les produits équivalents et la documentation de soutien disponible pour la fabrication conforme aux GMP de vaccins et de traitements à ARNm, visitez : thermofisher.com/dynabeadsmrna

Spécifications

Concentration 10 mg/mL
Couleur Brun
Contenu et stockage Dynabeads La streptavidine pour la transcription in vitro est fournie en PBS, pH 7,4, avec 20% d’éthanol et 0,01% Tween-20. Conserver à 2 °C à 8 °C.
Diamètre (métrique) 1 μm
Technologie d’isolement Bille magnétique
Compatibilité à haut débit Compatibilité à haut débit
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Système de purification d’échantillons, DynaMag™ aimants
À utiliser avec (application) ARN synthétique
Gamme de produit Dynabeads
Type de produit Billes magnétiques de streptavidine
Quantité 10 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Volume (métrique) 10 mL
Type de ligand Biotine
Certifications/Conformité ISO9001 et ISO13485
Matériau Polystyrène magnétique
Uniformité Monosize 1 μm (CV <5%)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.