missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DyLight™ 550 NHS Ester

Numéro de catalogue. PI62263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 50 μg
1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI62263 5 x 50 μg
PI62262 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI62263 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 62263

Marquez des anticorps ou d’autres protéines comme sondes pour des tests d’imagerie de fluorescence avec toute la gamme spectrale des colorants DyLight activés par les esters du NHS.

Thermo Scientific™ Les colorants DyLight réactifs à l’amine sont des fluors DyLight activés par les esters du NHS pour le marquage fluorescent des anticorps et autres protéines, utilisés comme sondes moléculaires pour l’imagerie cellulaire et d’autres méthodes de détection de fluorescence.

Les colorants DyLight présentent une intensité de fluorescence et une photostabilité plus élevées que Alexa™, CyDye™ et LI-COR™ les colorants dans de nombreuses applications restent très fluorescents sur une large plage de pH (pH 4-9). De plus, la solubilité dans l’eau des colorants DyLight permet un rapport colorant/protéine élevé sans précipitation lors de la conjugaison.

Points clés :

  • Luminosité : une forte intensité de fluorescence offre une sensibilité exceptionnelle et nécessite moins de conjugué

  • Photostabilité : une résistance exceptionnelle au photoblanchiment permet l’imagerie par fluorescence dans les conditions les plus exigeantes (par exemple, éclairage structuré, microscopie 4pi)

  • Compatibilité des instruments : Les spectres d’émission correspondent aux principales longueurs d’onde de sortie des instruments de fluorescence courants

Spécifications

Quantité 5 x 50 μg
Type de produit Colorant
Solubilité DMF (diméthylformamide)
Contenu et stockage Conserver desséché à -20 °C.
Réactivité chimique Amine
Groupement réactif Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS
Étiquette ou colorant DyLight™ 550
Type d’étiquette DyLight Fluors
Gamme de produit DyLight
Émission 576
Excitation 562
Cible de l’étiquetage Protéines
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.