missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mettler Toledo™ Boucliers de tirage pour les équilibres
Description
Accessoires
- Bouclier Pro Draft, 248 mm
- Pro Draft Shield (sans verre), 248 mm
- Bouclier de draft MagicCube, 175 mm
- Bouclier simple de tirage, 175 mm
- MinWeigh Porte
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | ErgoClip Flacon |
| À utiliser avec (application) | Pesée, mesure et analyse en laboratoire |
| Catégorie | MinWeigh Porte |