missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Tubes détecteurs à court terme - Monostyrène de De Tube

Numéro de catalogue. 17985262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Monostyrène 10/a
Gamme de mesure:
10 à 200 ppm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Composants mesurés Gamme de mesure
17985262 Monostyrène 10/a 10 à 200 ppm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 17985262 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6723301

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Glass reagent-filled tubes designed for the precise detection and measurement of styrene gas concentrations.

Dräger Tubes are glass vials filled with chemical reagents designed for gas detection. When air is drawn through the tube, the reagent reacts to specific chemicals, causing a color change that indicates the concentration.

  • System Compatibility: Dräger Accuro™ bellows pump, pump Accuro 2000, and Quantimeter 1000.
  • Sample Volume: 100 mL.
  • Applications: Determining concentration peaks, measuring exposure in inhalation areas, identifying potential leaks, and analyzing air in confined spaces such as sewers, shafts, and tanks.
  • Construction: Granulate-filled glass tube.

  1. L’extension de la plage de mesure indiquée est possible pour certains tubes détecteurs. Appelez Fisher Scientific™ le 1-800-772-6733 pour plus d’informations.
  2. Certifié Safety Equipment Institute (SEI).

Spécifications

Composants mesurés Monostyrène 10/a
À utiliser avec (équipement) Accuro Drager Gas Detector Pump
Catégorie Gas Detection Tube
Plage d’humidité Moins de 15 mg/L
Gamme de mesure 10 à 200 ppm
Nb de courses 15
Quantité 10
Temps de réponse 3 min
Plage de températures (impériale) 59 °F à 95 °F
Plage de températures (métrique) 15° à 35 °C