missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dräger™ Capteur de remplacement Oxygène (O2) XXS
Description
- Plage de mesure : 0 à 30,0% vol.
- Résolution : 0,1% vol.
- Garantie : 2 ans
- Oxygène (O2)
Warranty
2 ans
Spécifications
Spécifications
| Composants mesurés | Oxygène |
| À utiliser avec (équipement) | Pac Détecteurs multigaz 5500, Pac 7000, X-am 2000 |
| Catégorie | Capteur de remplacement |