missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diphenylamine, 0.3% (w/v) in 50% (v/v) Sulfuric Acid, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 25864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
16 oz.
1 L
Emballage:
Amber Glass Bottle
Safety-coated Glass Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
25864 120 mL Amber Glass Bottle
258616 16 oz. Safety-coated Glass Bottle
258632 1 L Safety-coated Glass Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 25864 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 25864

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 122-39-4 , 7664-93-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire C12H11N
Poids moléculaire (g/mol) 169.23
Clé InChI DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenylamine, n-phenylbenzenamine, anilinobenzene, benzenamine, n-phenyl, n,n-diphenylamine, phenylaniline, scaldip, n-phenylbenzeneamine, big dipper, no-scald
PubChem CID 11487  
ChEBI CHEBI:4640
Nom de l’IUPAC N-phenylaniline
SOURIRES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Diphenylamine
CAS % minimum 0.15, 46.89, 51.0
CAS % maximal 0.16, 48.8, 53.0
Quantité 120 mL
Concentration ou composition (par analyte ou composants) 0.3% (w/v) in 50% (v/v) Sulfuric Acid
Emballage Amber Glass Bottle
ShelfLife 12 months