missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diisodecyl Adipate, TCI America™
$65.24 - $98.79
Identifiants chimiques
| CAS | 27178-16-1 |
|---|---|
| Molecular Formula | C26H50O4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 426.682 |
| MDL Number | MFCD00048392 |
| InChI Key | YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | diisodecyl adipate, hexanedioic acid, diisodecyl ester, adipic acid diisodecyl ester, monoplex dda, adipic acid, diisodecyl ester, bis 8-methylnonyl hexanedioate, diisodecyl adipate, adipate, diisodecyl hexanedioate, hexanedioic acid, 1,6-diisodecyl ester, dsstox_cid_7924 |
| PubChem CID | 33733 |
| IUPAC Name | bis(8-methylnonyl) hexanedioate |
| SMILES | CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
A016425ML
|
TCI America
A016425ML |
25 mL |
chaque for $65.24
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
A0164500ML
|
TCI America
A0164500ML |
500 mL |
chaque for $98.79
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 27178-16-1 | |
| 426.682 | |
| YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N | |
| 33733 | |
| CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C |
| C26H50O4 | |
| MFCD00048392 | |
| diisodecyl adipate, hexanedioic acid, diisodecyl ester, adipic acid diisodecyl ester, monoplex dda, adipic acid, diisodecyl ester, bis 8-methylnonyl hexanedioate, diisodecyl adipate, adipate, diisodecyl hexanedioate, hexanedioic acid, 1,6-diisodecyl ester, dsstox_cid_7924 | |
| bis(8-methylnonyl) hexanedioate |
Spécifications
| 27178-16-1 | |
| 240°C | |
| MFCD00048392 | |
| diisodecyl adipate, hexanedioic acid, diisodecyl ester, adipic acid diisodecyl ester, monoplex dda, adipic acid, diisodecyl ester, bis 8-methylnonyl hexanedioate, diisodecyl adipate, adipate, diisodecyl hexanedioate, hexanedioic acid, 1,6-diisodecyl ester, dsstox_cid_7924 | |
| CC(C)CCCCCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCCCCCC(C)C | |
| 426.682 | |
| 426.68 | |
| Diisodecyl Adipate |
| Yellow | |
| C26H50O4 | |
| 25 mL | |
| YKGYQYOQRGPFTO-UHFFFAOYSA-N | |
| bis(8-methylnonyl) hexanedioate | |
| 33733 | |
| Liquid |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (2)-0861&(2)-0879
missing translation for 'rtecsNumber' : AV1485000
missing translation for 'tsca' : Yes