missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate 99.0+%, TCI America™
$46.60 - $72.70
Identifiants chimiques
| CAS | 112-15-2 |
|---|---|
| Molecular Formula | C8H16O4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.21 |
| MDL Number | MFCD00041928 |
| InChI Key | FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate |
| PubChem CID | 8165 |
| IUPAC Name | 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate |
| SMILES | CCOCCOCCOC(C)=O |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Quantity | Prix | Quantité | |||||
|
D050025G
|
TCI America
D050025G |
25 g |
chaque for $46.60
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
D0500500G
|
TCI America
D0500500G |
500 g |
chaque for $72.70
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Identifiants chimiques
| 112-15-2 | |
| 176.21 | |
| FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N | |
| 8165 | |
| CCOCCOCCOC(C)=O |
| C8H16O4 | |
| MFCD00041928 | |
| carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate | |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate |
Spécifications
| 112-15-2 | |
| 218°C | |
| MFCD00041928 | |
| carbitol acetate, 2-2-ethoxyethoxy ethyl acetate, diethylene glycol monoethyl ether acetate, ektasolve de acetate, karbitolacetat, ethoxydiglycol acetate, glycol ether de acetate, diglycol monoethyl ether acetate, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy-, acetate, ethyldiglycol acetate | |
| CCOCCOCCOC(C)=O | |
| 176.21 | |
| 176.21 | |
| Liquid |
| Colorless | |
| C8H16O4 | |
| 25 g | |
| FPZWZCWUIYYYBU-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(2-ethoxyethoxy)ethyl acetate | |
| 8165 | |
| ≥99.0% (GC) | |
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether Acetate |
Sécurité et manipulation
missing translation for 'einecsNumber' : (2)-0744
missing translation for 'rtecsNumber' : KK8925000
missing translation for 'tsca' : Yes