missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diéthyle (phthalimidométhél)phosphonate 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P11935G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P11935G 5 g
P119325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P11935G Fournisseur TCI America Code fournisseur P11935G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 33512-26-4
Formule moléculaire C13H16NO5P
Poids moléculaire (g/mol) 297.247
Numéro MDL MFCD00134313
Clé InChI IUZMHUAHKBHJFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diethyl phthalimidomethyl phosphonate, diethyl 1,3-dioxoisoindolin-2-yl methyl phosphonate, phthalimidomethyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl 1,3-dioxoisoindol-2-yl methylphosphonate, 2-diethoxycarbonyl methyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-1cp9b, diethyl phthalimidomethylphosphonate, n-diethoxyphosphoryl methyl phthalimide
PubChem CID 1924456
Nom de l’IUPAC 2-(diéthyoxyphosphorylméthyl)isoindole-1,3-dione
SOURIRES CCOP(=O)(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Diethyl (Phthalimidomethyl)phosphonate
Point de fusion 63 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 297.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline