missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diéthanolamine, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Diethanolamine |
| Point d’éclair | 130,00 °C |
| Emballage | Bouteille en verre ambré à bouche étroite |
| Quantité | 500 mL |
| Gravité spécifique | 1L = 1.09kg |
| Poids de formule | 105.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% |
| Niveau | Réactif BAKER ANALYZED™ ACS |